Learn More
Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30385292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385292 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385292 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9258905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 92945-27-2
Formula molecolare C9H14N2O2
Quantità 5 g
Sinonimo Ethyl 3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-n-Propylpyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-n-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
InChI Formula InChI=1S/C9H14N2O2/c1-3-5-7-6-8(11-10-7)9(12)13-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
SMILES O=C(C1=NNC(CCC)=C1)OCC
IUPAC Name ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Peso formulazione 182.11