Learn More
Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate, 98%
Codice prodotto. 15428735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15428735 5 g 5g
15438735 250 mg 250mg
15418735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15428735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33992.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1027511-41-6 | C9H8BrN3O2 | 270.086 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1027511-41-6
Formula molecolare C9H8BrN3O2
Molecular Weight (g/mol) 270.086
Numero MDL MFCD10574908
InChI Key PZZTXIWJXOMKEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem20934, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxyla, ethyl 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-alpha pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 45073325
IUPAC Name ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C2N=CC(=CN2N=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Punto di fusione 144°C to 146°C
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 270.08
Percent Purity 98%