Learn More
Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate, 95%
Codice prodotto. 10217517 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10217517 1 g Bottiglia in vetro 1g
10710350 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10217517 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 431110010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 75680-92-1 | C7H7ClN2O2 | 186.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75680-92-1
Formula molecolare C7H7ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 186.6
Numero MDL MFCD09908168
InChI Key GVSVPKDEHFOXSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, 6-chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, pubchem17694, acmc-1bd9t, 6-chloro-pyridazine-3-carboxylicacidethylester, ksc641q6n, ethyl 3-chloropyridazine-6-carboxylate
PubChem CID 10352425
IUPAC Name ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NN=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Punto di fusione 149.0°C to 152.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.6
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.