Learn More
Ethyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10275274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10275274 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10275274 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04925DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 7-aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylate
CAS 56881-21-1
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H9N3O2S
Numero MDL MFCD00096361
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-amino-thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-aminothiopheno 4,5-b pyrazine-6-carboxylate, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid ethyl ester
InChI Key JLBXHMLWNKGFAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=NC=CN=C2S1)N
IUPAC Name ethyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 223.25
PubChem CID 2820821
Peso formulazione 223.26
Percent Purity 97%