Learn More
Ethyl 7-bromoheptanoate, 97%
Codice prodotto. 15493807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493807 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15493807 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28001.AA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 29823-18-5 | C9H17BrO2 | 237.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Densità 1.217
Punti di ebollizione 112°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C9H17BrO2
Numero MDL MFCD00037103
Quantità 5 mL
Sinonimo 7-bromoheptanoic acid ethyl ester, ethyl-7-bromoheptanoate, heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester, ethyl7-bromoheptanoate, br ch2 6cooet, ethyl 7-bromo-heptanoate, ethyl 7-bromanylheptanoate, acmc-209hb9, ethyl 7-bromoheptanoate, oobfndgmagsnka-uhfffaoysa
InChI Key OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
IUPAC Name ethyl 7-bromoheptanoate
Molecular Weight (g/mol) 237.14
PubChem CID 122490
Peso formulazione 237.14
Percent Purity 97%