Learn More
Ethyl 7-Bromoheptanoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30049733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049733 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049733 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3456.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 7-Bromoheptanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Nomi componenti o analita ethyl 7-bromoheptanoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H17 Br O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Tianeptine Sodium Imp. A (EP), Tianeptine Imp. A (EP), 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Sodium Impurity A, Tianeptine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
IUPAC Name ethyl 7-bromoheptanoate
Molecular Weight (g/mol) 237.13
Quantità 100 mg
Peso formulazione 236.0412 g/mol