Learn More
Ethyl 7-bromoheptanoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ethyl 7-bromoheptanoate |
| CAS | 29823-18-5 |
| Formula molecolare | C9 H17 Br O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Imp. A (EP), Heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester (6CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCCBr |
| IUPAC Name | ethyl 7-bromoheptanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 237.13 |
| Peso formulazione | 236.0412 |