Learn More
Ethyl 7-Chloro-2-oxoheptanoate, TRC
Codice prodotto. 30369539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369539 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9017851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 7-Chloro-2-oxoheptanoate
CAS 78834-75-0
Formula molecolare C9H15ClO3
Quantità 1 g
Sinonimo 7-Chloro-2-oxo-heptanoic Acid Ethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C9H15ClO3/c1-2-13-9(12)8(11)6-4-3-5-7-10/h2-7H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCCCCCl
Molecular Weight (g/mol) 206.67
Peso formulazione 206.071