Learn More
Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10202372 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10202372 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10202372 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 356370010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate
Nota nome 97%
CAS 50551-58-1
Punto di fusione 85°C to 90°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H12O4
Numero MDL MFCD00060510
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, acmc-1aowz, 2-ethoxycarbonyl-7-methoxybenzofuran, ethyl 4-methoxylbenzofunan-2-carboxylate, ethyl 7-methoxybenzo d furan-2-carboxylate
InChI Key SXCMZYVXJUJIDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC(OC)=C2O1
IUPAC Name ethyl 7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 220.22
PubChem CID 521284
Peso formulazione 220.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals