Learn More
Ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11370517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11370517 25 g Amber Glass Bottle 25g
10009091 1 g Amber Glass Bottle 1g
10282722 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11370517 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB02003EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 71083-06-2
Formula molecolare C12H10FNO3
Molecular Weight (g/mol) 235.214
Numero MDL MFCD00052242
InChI Key MPUYCZQHTGRPNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 8-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19599, maybridge1_000540, acmc-209nc3
PubChem CID 707160
IUPAC Name ethyl 8-fluoro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=CC=C2F
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 235.21
Percent Purity 97%