Learn More
Solstice Ethyl Acetate
Codice prodotto. 15925440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
18 L
Dimensione della confezione:
18L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15925440 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15925440 Fornitore Solstice N. del fornitore 2722718L
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Ethyl Acetate, Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
pH No data available
Punto di fusione -84°C
CAS 141-78-6
Colore Colorless
Densità 0.901 g/cm3
Quantità 18 L
Punto d'infiammabilità 11.5 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss.
Formula molecolare C4H8O2
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 97 hPa (20°C)
Numero MDL MFCD00009171
Numero UN UN1173
Beilstein 506104
Sinonimo EtOAc
Punti di ebollizione 77°C (1.013 hPa)
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
IUPAC Name etilacetato
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Percent Purity ≥99.50%
Grado GC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.