Learn More
Riedel-de Haën Ethyl Acetate
Codice prodotto. 16625823
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
45 L
1000 L
Dimensione della confezione:
1000L
18L
45L
7L
Codice prodotto. 16625823
Marca: Riedel-de Haën 332111000L
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Ethyl Acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo EtOAc
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
pH No data available
Punto di fusione -84°C
CAS min. % ≥90.00%
Colore Colorless
CAS max % ≤100.00%
Densità 0.901 g/cm3
Punti di ebollizione 77°C (1.013 hPa)
Quantità 1000 L
Punto d'infiammabilità 11.5 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel IBC
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss. p.a.
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 97 hPa (20°C)
Numero UN UN1173
Viscosità No data available
Beilstein 506104
Concentrazione ≥99.50%
Percent Purity ≥99.50%
Grado ACS