Learn More
Ethyl acetate, Laboratory Reagent, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Codice prodotto. 15671550 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 5 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15671550 4 x 5 L Aluminum Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15671550 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 163714X5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Laboratory Reagent,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Acetate
CAS 141-78-6
Densità 0.902g/mL at 25°C
Quantità 4 x 5 L
Limite di esplosione 2.2 to 11.5% (38°F)
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Punto di combustione 801°F
Imballaggio Aluminum Bottle
Formula molecolare C4H8O2
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 73mmHg (20°C)
Numero MDL MFCD00009171
Numero UN UN1173
Beilstein 506104
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
IUPAC Name etilacetato
Molecular Weight (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Grado Laboratory
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate