Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Ethyl acetate |
| Punto di fusione | -83.5°C |
| Nota nome | Water <50ppm |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9020g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | −4°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.3710 to 1.3740 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl acetate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.