Learn More
Ethyl acetate, 99.9%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Codice prodotto. 10394732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10394732 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
11396515 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10732833 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10394732 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364351000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.05€
    26.70€ / 100mL
    Risparmia 2.35€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -83.5°C
Nota nome Over Molecular Sieves
Colore Incolore
Densità 0.9020g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3710 to 1.3740
Note sul grado di purezza Water <50ppm
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Gravità specifica 0.902
Formula lineare CH3CO2C2H5
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 02, 125
Indice di Merck 15, 3811
Punti di ebollizione 75.0°C to 78.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.