Learn More
Ethyl acetate, 99.9%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl acetate |
| Punto di fusione | -83.5°C |
| Nota nome | Over Molecular Sieves |
| Colore | Incolore |
| Densità | 0.9020g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | −4°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Forma fisica | Liquido |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl acetate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.