Learn More
Ethyl Acetate Certified AR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10238583 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 L
Dimensione della confezione:
200L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10238583 200 L 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10238583 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/0900/27
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Ethyl acetate Certified AR 200L Conforms to ACS specifications
  • Ethyl acetate Certified AR 200L Conforms to ACS specifications Plastic Bottle Cas No. 141-78-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Acetate
Punto di fusione -84°C (literature)
CAS 141-78-6
Quantità 200 L
Imballaggio Plastic
Formula molecolare C4H8O2
Punti di ebollizione 77°C
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
IUPAC Name ethyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 88.11
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.