Learn More
Solstice Ethyl Acetate CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15965440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
45 L
Dimensione della confezione:
18L
45L
7L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15965440 7 L 7L
15945440 18 L 18L
15955440 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15965440 Fornitore Solstice N. del fornitore 310637L
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Ethyl Acetate CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.9%.
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Chemical Identifiers
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo EtOAc
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
pH No data available
Punto di fusione -84°C
CAS min. % ≥90.00%
Colore Colorless
CAS max % ≤100.00%
Densità 0.901 g/cm3
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità 11.5 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti CHROMASOLV
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 97 hPa (20°C)
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Numero UN UN1173
Concentrazione ≥99.90%
Punti di ebollizione 77°C (1.013 hPa)
Percent Purity ≥99.90%
Grado GC