Learn More
Ethyl acetate, For pesticide residue analysis, Solstice
Codice prodotto. 15643200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15643200 2.5 L 2.50L
15633200 1 L 1L
15653200 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15643200 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 310632.5L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Acetate
Densità 0.902g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 2.2 to 11.5% (38°F)
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Punto di combustione 801°F
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 73mmHg (20°C)
Numero UN 1173
Beilstein 506104
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 88.11g/mol
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate