Learn More
Ethyl acetate CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15654560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15654560 4 x 2.5 L pezzi 4
15694550 100 mL 100mL
15614560 1 L 1L
15634560 2 L 2L
15624560 2.5 L 2.50L
15664560 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Codice prodotto. 15654560 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 348584X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.7%
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -84°C
Nota nome for HPLC
Densità 0.902g/mL at 25°C
Quantità 4 x 2.5 L
Indice di rifrazione n20/D 1.3720
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 73mmHg (20°C)
Beilstein 506104
Punti di ebollizione 76.5°C to 77.5°C
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.7%
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.