Learn More
Ethyl Acetate / Ethanol Solution, for HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280952 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30280952 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280952 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore T001514000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Aggiungi al carrello
  • A green alternative to chlorinated solvents such as dichloromethane (DCM)
  • Suitable for use for flash and normal phase chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Acetate Ethanol Solution
CAS 64-17-5, 141-78-6
Quantità 4 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C2H6O
Concentrazione 3:1 v/v
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC Name ethanol
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Grado HPLC