Description
Ethyl Acetate, Extra Pure, SLR
Specifications
Specifications
| Punto di fusione | -83.5°C |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 5 L |
| Imballaggio | Flacone in HDPE |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 103mbar at 20°C |
| Viscosità | 0.45cp at 20°C |
| Punti di ebollizione | 75°C |
| Peso formulazione | 88.11g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethyl acetate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acetate