Learn More
Ethyl Acetate, for HPLC, Fisher Chemical™
115.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Flacone in vetro color ambra
Plastic Coated Glass bottle
Descrizione
C4H8O2, CAS Number-141-78-6, 2.5L, 75 deg.C, CHEBI:27750, Colorless, 88.11g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, ethyl acetate, -83.5 deg.C, 9171, 88.106, Amber glass bottle, Liquid, 8857, CCOC(-O)C, 3.04, 103mbar at 20 deg.C, 0.45cp at 20 deg.C
Specifica
Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
Quantità | 2.5 L |
Colore | Colorless |
IUPAC Name | ethyl acetate |
Peso formulazione | 88.11g/mol |
Pressione del vapore | 103mbar at 20°C |
Viscosità | 0.45cp at 20°C |
Densità vapore | 3.04 |
Punto di fusione | -83.5°C |
Punti di ebollizione | 75°C |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyl acetate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.