Learn More
Ethyl Acetate, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10724181 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Flacone in vetro color ambra
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724181 1 L Amber glass bottle 1L
10456870 2.5 L Flacone in vetro color ambra 2.50L
10040140 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10724181 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/0906/15
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C4H8O2, numero CAS 141-78-6, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:27750, incolore, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, etilacetato, -83,5 °C, 9171, 88.106, flacone in vetro ambrato, liquido, 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103 mbar a 20 °C, 0,45 cp a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Numero MDL 9171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
Specifica
Imballaggio Amber glass bottle
Pressione del vapore 103mbar at 20°C
Viscosità 0.45cp at 20°C
Densità vapore 3.04
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Punto di fusione -83.5°C
Punti di ebollizione 75°C
SMILES CCOC(=O)C
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Quantità 1 L
Peso formulazione 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.