Learn More
Ethyl acetate, Puriss., Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 17258316
Click to view available options
Quantità:
1000 L
Dimensione della confezione:
1000L
Codice prodotto. 17258316
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 27227S1000L
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -84°C
CAS 141-78-6
Colore Colorless
Punti di ebollizione 77°C
Quantità 1000 L
Imballaggio Returnable Stainless Steel IBC
Formula molecolare C4H8O2
Sinonimo EtOAc
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
IUPAC Name etilacetato
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado Puriss.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.