Learn More
Ethyl Acetate 99.8+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10793791 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Unit Size:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10793791 2.5 L 2.50L
10783791 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10793791 Supplier Fisher Chemical Supplier No. E/0903/17
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL 9171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifications
Imballaggio Amber glass bottle
Pressione del vapore 103mbar at 20°C
Viscosità 0.45cp at 20°C
Densità vapore 3.04
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Punto di fusione -83.5°C
Punti di ebollizione 75°C
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl acetate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.