Learn More
Ethyl acetate, Spectrophotometric Grade, 99.5+%
Description
Ethyl acetate in its highly pure form is used as a solvent for spectrophotometric applications. It is most suited for HPLC instruments and spectrophotometers including UV-visible spectrophotometer, IR spectrometer and mass spectrometer. In addition, it can also be used as a solvent in column chromatography and solvent extraction. Also, it is used in glues, nail polish removers, decaffeinating tea and coffee, and cigarettes. It is present in confectioneries, perfumes, and fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Ethyl acetate |
| Punto di fusione | -84°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.902 g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | -3°C (26°F) |
| Odore | Sweet |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.372 |
| Formula lineare | CH3CO2CH2CH3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl acetate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acetate