Learn More
Ethyl acetoacetate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10452031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10452031 100 g Bottiglia in vetro 100g
10380734 500 g Bottiglia in vetro 500g
10127743 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10452031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220401000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-97-9
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00009199
InChI Key XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC Name ethyl 3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetoacetate
Nota nome p.a.
Punto di fusione -45°C
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 180°C
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4180 to 1.42
Quantità 100 g
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Indice di Merck 15, 3812
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viscosità 1.696 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid