Learn More
Ethyl acetoacetate, 99%, pure
Codice prodotto. 10429030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10429030 1 L Glass Bottle 1L
10162860 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10449220 25 L Plastic drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10429030 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117970010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-97-9
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00009199
InChI Key XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC Name ethyl 3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetoacetate
Nota nome 99%
Punto di fusione -45.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 180.0°C
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4180 to 1.4200
Quantità 1 L
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Indice di Merck 15, 3812
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viscosità 1.696 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid