Learn More
Ethyl Acetoacetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10385700 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10385700 2.5 L 2.50L
10664722 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10385700 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/0950/17
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 141-97-9
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.143
Numero MDL 9199
InChI Key XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC Name ethyl 3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Specifica
Punto di fusione -45°C
Colore Colorless
pH 4
Punti di ebollizione 180°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Densità vapore 4.5
Peso formulazione 130.14g/mol
Pressione del vapore 1 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid