Learn More
Ethyl acrylate, 99.5%, stabilized
Codice prodotto. 10172860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10172860 1 L Bottiglia in vetro 1L
10132910 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10539430 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10247253 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10172860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117980010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 140-88-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-88-5 , 150-76-5
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00009188
InChI Key JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
PubChem CID 8821
ChEBI CHEBI:82327
IUPAC Name ethyl prop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acrylate
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -71°C
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 99°C
Punto d'infiammabilità 16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.40% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.407
Quantità 1 L
Beilstein 02, 399
Fieser 06,251; 13,272
Indice di Merck 15, 3813
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.5% (25°C). Other solubilities: freely miscible with most organic solvents
Stabilizzatore 10 to 20ppm MEHQ
Viscosità 0.58 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 99.50%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acrylate, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acrylate