Learn More
Ethyl Acrylate (Stabilized with 4-methoxyphenol), TRC
Codice prodotto. 30383623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30383623 25 g
30380979 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30383623 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89730025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-88-5
Formula molecolare C5 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Sinonimo Acrylic acid ethyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid ethyl ester, Ethyl 2-propenoate, Ethyl acrylate, Ethyl acrylic ester, Ethyl propenoate, NSC 8263
IUPAC Name ethyl prop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylic acid-ethyl ester
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Peso formulazione 100.0524