Learn More
Ethyl benzimidate hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11378626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378626 50 g 50g
11368626 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378626 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17684.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5333-86-8 | C9H12ClNO | 185.65 g/mol
Ethyl benzimidate hydrochloride is used in the preparation of (4R)-ethyl 2-phenyl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate by reacting with (R)-ethyl cysteine hydrochloride. It also reacts with D-penicillamine methyl ester hydrochloride and triethylamine to prepare methyl-5,5- dimethyl-2-phenyl-2-thiazoline-4-carboxylate. Further, it is used as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl benzimidate hydrochloride is used in the preparation of (4R)-ethyl 2-phenyl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate by reacting with (R)-ethyl cysteine hydrochloride. It also reacts with D-penicillamine methyl ester hydrochloride and triethylamine to prepare methyl-5,5- dimethyl-2-phenyl-2-thiazoline-4-carboxylate. Further, it is used as an intermediate for organic synthesis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5333-86-8
Formula molecolare C9H12ClNO
Molecular Weight (g/mol) 185.65
Numero MDL MFCD00043246
InChI Key MODZVIMSNXSQIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl benzimidate hydrochloride, benzenecarboximidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl benzenecarboximidate hydrochloride, benzimidic acid ethyl ester hcl, ethylbenzimidate hydrochloride, ethyl benzimidate hcl, ethyl benzylimidate hydrochloride, ethyl iminobenzoate hydrochloride, benzimido ethyl ether hydrochloride, benzimidoyl ethyl ether hydrochloride
PubChem CID 79249
IUPAC Name ethyl benzenecarboximidate;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=N)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl benzimidate hydrochloride
Punto di fusione 115°C to 117°C
Quantità 50 g
Beilstein 3697589
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 185.65
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl benzimidate hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl benzimidate hydrochloride