Learn More
Ethyl Benzoate, 99+%
Codice prodotto. 10234480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234480 500 g Bottiglia in vetro 500g
10753841 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10234480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118095000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93-89-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-89-0
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00009109
InChI Key MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, ethyl ester, benzoic ether, ethyl benzenecarboxylate, ethylbenzoate, benzoyl ethyl ether, benzoic acid ethyl ester, ethylester kyseliny benzoove, natural, unii-j115brj15h, fema no. 2422
PubChem CID 7165
IUPAC Name ethyl benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl benzoate
Nota nome 99+%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -34.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0450g/mL
Punti di ebollizione 212.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.5040 to 1.5060
Quantità 500 g
Beilstein 09, IV, 285
Indice di Merck 15, 3821
Gravità specifica 1.045
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl benzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.