Learn More
Ethyl Benzoate, TRC
Codice prodotto. 30372333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372333 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372333 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89976010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 H10 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name ethyl benzoate
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.0681
Percent Purity >95