Learn More
Ethyl Benzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzoic Acid Ethylester |
| CAS | 93-89-0 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C9 H10 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | ethyl benzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| Vedi altri risultati |