Learn More
Ethyl benzoylacetate, 90%
Codice prodotto. 10531882 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10531882 100 g Bottiglia in vetro 100g
10292952 5 g Bottiglia in vetro 5g
10202962 50 g Bottiglia in vetro 50g
10360714 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10531882 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370851000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-04-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-02-0
Formula molecolare C11H12O3
Molecular Weight (g/mol) 192.21
Numero MDL MFCD00009196
InChI Key GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
IUPAC Name ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl benzoylacetate
Colore Brown
Densità 1.1060g/mL
Punti di ebollizione 265°C to 270°C
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5240 to 1.531
Quantità 100 g
Beilstein 10, 674
Indice di Merck 15, 3822
Gravità specifica 1.106
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,miscible with oils
Peso formulazione 192.21
Percent Purity 90%
Forma fisica Powder