Learn More
Ethyl bromoacetate, 98%
Codice prodotto. 10175633 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10175633 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10429640 100 g Bottiglia in vetro 100g
10439640 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10175633 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158590025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-36-2
Numero MDL MFCD00000191
InChI Key PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
PubChem CID 7748
IUPAC Name ethyl 2-bromoacetate
SMILES CCOC(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl bromoacetate
Nota nome 98%
Punto di fusione -38.0°C
Densità 1.5060g/mL
Punti di ebollizione 159.0°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H7BrO2
Formula lineare BrCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4500 to 1.4520
Quantità 2.5 kg
Beilstein 02, 214
Fieser 02,192; 13,60
Gravità specifica 1.506
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Molecular Weight (g/mol) 167.002
Peso formulazione 167
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl bromoacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.