Learn More
Ethyl bromodifluoroacetate, 98%
Codice prodotto. 15140043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15140043
Marca: Thermo Scientific Acros 305800250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 667-27-6
Formula molecolare C4H5BrF2O2
Molecular Weight (g/mol) 202.99
Numero MDL MFCD00042069
InChI Key IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
IUPAC Name ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl bromodifluoroacetate
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5830g/mL
Punti di ebollizione 112.0°C
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCF2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3890
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.583
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 202.99
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid