Learn More
Ethyl bromopyruvate, 80-85%
Codice prodotto. 10697933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10697933 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10500751 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10655152 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10697933 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118151000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-23-5
Formula molecolare C5H7BrO3
Molecular Weight (g/mol) 195.01
Numero MDL MFCD00000204
InChI Key VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
PubChem CID 66144
IUPAC Name ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl bromopyruvate
Colore Pink-Red to Yellow
Densità 1.5500g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C to 102.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2COCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4675 to 1.4765
Quantità 100 mL
Beilstein 03, II, 409
Gravità specifica 1.55
Peso formulazione 195.01
Percent Purity 80-85%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl bromopyruvate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.