Learn More
Ethyl butyrate, 99%
Codice prodotto. 10429220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10429220 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10254670 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10774221 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10429220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118182500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 105-54-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-54-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009394
InChI Key OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
IUPAC Name ethyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl butyrate
Nota nome 99%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -93.3°C
Colore Colorless
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3910 to 1.3930
Quantità 250 mL
Beilstein 02, 270
Indice di Merck 15, 3830
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl butyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.