Learn More
Ethyl Butyrate, TRC
Codice prodotto. 30377961
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377961 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377961 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9006905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butyric acid ethyl ester
CAS 105-54-4
Formula molecolare C6 H12 O2
Quantità 5 g
Sinonimo Butyric acid, ester with EtOH (4CI), Butyric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl butanoate, Ethyl butyrate, Ethyl n-butanoate, Ethyl n-butyrate, NSC 8857
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCC(=O)OCC
IUPAC Name ethyl butanoate
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Peso formulazione 116.0837