Learn More
Ethyl caprate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl caprate |
Nota nome | 99+% |
Acidità | 1mg KOH/g max. |
Punto di fusione | -20.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.8665g/mL |
Punti di ebollizione | 245.0°C |
Punto d'infiammabilità | 102°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |