Learn More
Ethyl Caprylate, 99+%
Codice prodotto. 10716371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10716371 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10001550 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10674812 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10716371 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150510050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-32-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-32-1
Formula molecolare C10H20O2
Molecular Weight (g/mol) 172.27
Numero MDL MFCD00009552
InChI Key YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
IUPAC Name ethyl octanoate
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl caprylate
Nota nome 99+%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -47°C
Colore Colorless
Densità 0.8680g/mL
Punti di ebollizione 206°C to 208°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)6CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4150 to 1.42
Quantità 5 mL
Beilstein 02, 348
Indice di Merck 15, 3833
Gravità specifica 0.868
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in glycerol
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid