Learn More
Ethyl carbamate, 98%
Codice prodotto. 11430091
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430091 50 g 50g
11440091 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430091 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044804.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51-79-6 | C3H7NO2 | 89.094 g/mol
Ethyl carbamate in its molten state is good solvent for various organic materials, preparation & modification of amino resins, as solubilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-79-6
Formula molecolare C3H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 89.094
Numero MDL MFCD00007966
InChI Key JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
IUPAC Name ethyl carbamate
SMILES CCOC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl carbamate
Punto di fusione 48°C to 50°C
Colore White
Punti di ebollizione 182°C to 184°C
Punto d'infiammabilità >92°C (198°F)
Formula lineare H2NCO2C2H5
Quantità 50 g
Beilstein 635810
Indice di Merck 14,9877
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform.
Peso formulazione 89.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl carbamate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Urethane