Learn More
Ethyl chloroacetate, 99%
Codice prodotto. 11462997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11462997 100 g 100g
11472997 500 g 500g
11482997 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15554.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122.548 g/mol
Ethyl chloroacetate is a reagent used in the preparation of 5 member heterocycles. It is used as pharmaceutical and organic intermediate. It is used as a solvent for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl chloroacetate is a reagent used in the preparation of 5 member heterocycles. It is used as pharmaceutical and organic intermediate. It is used as a solvent for organic synthesis.
Solubility
Soluble in water 20 g/L (20°C).
Notes
Incompatible with acids, bases, oxidizing agents, reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-39-5
Formula molecolare C4H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 122.548
Numero MDL MFCD00000932
InChI Key VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
PubChem CID 7751
IUPAC Name ethyl 2-chloroacetate
SMILES CCOC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl chloroacetate
Punto di fusione -26°C
Densità 1.159
Punti di ebollizione 142°C to 144°C
Punto d'infiammabilità 54°C (149°F)
Odore Pungent
Formula lineare ClCH2CO2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.421
Quantità 100 g
Numero UN UN1181
Beilstein 506455
Indice di Merck 14,3783
Informazioni di solubilità Soluble in water 20g/L (20°C).
Peso formulazione 122.55
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl chloroacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl chloroacetate