Learn More
Ethyl Chloroacetate, TRC
Codice prodotto. 30138691
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138691 1 g 1g
30135031 100 g 100g
30004798 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138691 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9017801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-39-5
Formula molecolare C4 H7 Cl O2
Molecular Weight (g/mol) 122.55
Sinonimo Chloroacetic Acid-Ethyl Ester, Acetic acid, chloro-, ethyl ester (6CI,8CI,9CI), (Ethoxycarbonyl)methyl chloride, 2-Chloroacetic acid ethyl ester, Chloroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-chloroacetate, Ethyl 2-monochloroacetate, Ethyl chloracetate, Ethyl chloroacetate, Ethyl chloroethanoate, Ethyl monochloracetate, Ethyl monochloroacetate, Ethyl α-chloroacetate, NSC 8833
IUPAC Name ethyl 2-chloroacetate
SMILES CCOC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Chloroacetate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Peso formulazione 122.0135