Learn More
Ethyl chlorofluoroacetate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11492267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492267 5 g 5g
11402277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492267 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14196.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 401-56-9
Formula molecolare C4H6ClFO2
Molecular Weight (g/mol) 140.538
Numero MDL MFCD00039333
InChI Key WUHVJSONZHSDFC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl chlorofluoroacetate, acetic acid, chlorofluoro-, ethyl ester, chlorofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl chloro fluoro acetate, ethyl fluorochloroacetate, acetic acid, 2-chloro-2-fluoro-, ethyl ester, acmc-1csjg, ksc492m6l, ethyl 2-chloro-2-fluoro-acetate
PubChem CID 101668
IUPAC Name ethyl 2-chloro-2-fluoroacetate
SMILES CCOC(=O)C(F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl chlorofluoroacetate
Densità 1.225
Punti di ebollizione 128°C to 130°C
Punto d'infiammabilità 44°C (111°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.396
Quantità 5 g
Numero UN UN2920
Beilstein 1748679
Peso formulazione 140.54
Percent Purity 98%