Learn More
Ethyl chloroformate, 97%
Codice prodotto. 11466730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466730 100 g 100g
11456730 5 g 5g
11476730 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11466730 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06311.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Ethyl chloroformate is used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction. It is also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles. It is used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl chloroformate is used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction. It is also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles. It is used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Protect from heat. Store away from moisture and oxidizing agents. Store under dry inert gas. Refrigerate. Incompatible with heat, moisture and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-41-3
Formula molecolare C3H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 108.521
Numero MDL MFCD00000644
InChI Key RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
IUPAC Name ethyl carbonochloridate
SMILES CCOC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl chloroformate
Punto di fusione -81°C
Densità 1.136
Punti di ebollizione 92°C to 93°C
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Odore Pungent
Formula lineare ClCO2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.395
Quantità 100 g
Numero UN UN1182
Beilstein 385653
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,3784
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 108.52
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl chloroformate