Learn More
Ethyl chloroformate, 97%
Codice prodotto. 11944891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11944891 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10266190 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10167613 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10407950 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11944891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181080025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-41-3
InChI Key RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
IUPAC Name ethyl carbonochloridate
SMILES CCOC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl chloroformate
Punto di fusione -81.0°C
Densità 1.1350g/mL
Punti di ebollizione 94.0°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H5ClO2
Formula lineare ClCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.3960
Quantità 2.5 L
Beilstein 03,1
Fieser 01,364; 02,193; 04,228; 05,294; 07,147; 09,214; 12,223
Indice di Merck 15,3839
Gravità specifica 1.135
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in benzene, chloroform and ether, soluble in most organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 108.52
Viscosità 0.46 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 108.52
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.